D2697
Dihydralazine sulfate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Mode d’action
cell membrane | interferes
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.NNC1=NNC(=N/N)\c2ccccc12
InChI
1S/C8H10N6.H2O4S/c9-11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12-10)14-13-7;1-5(2,3)4/h1-4H,9-10H2,(H,11,13)(H,12,14);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
BWHAMWGGORIDBK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable