Key Documents
D2130
Sigma-Aldrich
N,O-Di(DNP)-L-tyrosine
Synonyme(s) :
N,O-Di(2,4-dinitrophenyl)-L-tyrosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H15N5O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
513.37
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(Cc1ccc(Oc2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)cc1)Nc3ccc(cc3N(=O)=O)N(=O)=O
InChI
1S/C21H15N5O11/c27-21(28)17(22-16-7-3-13(23(29)30)10-18(16)25(33)34)9-12-1-5-15(6-2-12)37-20-8-4-14(24(31)32)11-19(20)26(35)36/h1-8,10-11,17,22H,9H2,(H,27,28)
Clé InChI
XLKWITSYWZVKMC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable