D203
Diprenorphine
Synonyme(s) :
(5α,7α)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-α,α-dimethyl-6,14-ethenomorphinan-7-methanol
About This Item
Contrôle du médicament
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
InChI
1S/C26H35NO4.ClH/c1-23(2,29)18-13-24-8-9-26(18,30-3)22-25(24)10-11-27(14-15-4-5-15)19(24)12-16-6-7-17(28)21(31-22)20(16)25;/h6-7,15,18-19,22,28-29H,4-5,8-14H2,1-3H3;1H/t18-,19-,22-,24?,25+,26?;/m1./s1
Clé InChI
UNPUINKKJUSSDZ-NNGCTRGCSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable