Principaux documents
D1880
Sigma-Aldrich
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-threonine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11N3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)[C@H](Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O