Documents
D1791
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitrophenyl 2-fluoro-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H13FN2O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OCC1OC(Oc2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)C(F)C(O)C1O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Withers, S.G., et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 7530-7530 (1987)