Key Documents
D1505
Sigma-Aldrich
DNP-L-proline
Synonyme(s) :
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-proline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H11N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1CCCN1c2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable