D1444
6,2′-Dihydroxyflavone
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
6-hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, DHF
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Température de stockage
room temp
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Articles
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.