Key Documents
D0539
Sigma-Aldrich
4-(α-[2,4-Dimethoxyphenyl]-Fmoc-aminomethyl)phenoxy resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Ampleur du marquage
0.4-0.5 mmol per g resin
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Application
For solid-phase synthesis of peptide amides using FMOC protection.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Rink, H.
Tetrahedron Letters, 28, 3787-3787 (1987)