Documents
D0300
Sigma-Aldrich
Difucosyllacto-N-hexaose A from human milk
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
DFLN(a)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C52H88N2O39
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1365.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Pureté
≥90% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1OC(OC2C(NC(C)=O)C(OC(CO)C2OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)OC4C(O)C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C6O)C(NC(C)=O)C5OC7OC(C)C(O)C(O)C7O)C4O)C(O)C(O)C1O
Autres remarques
Octasaccharide containing the Lewis X substructure