Principaux documents
D026
Sigma-Aldrich
Pargyline hydrochloride
Synonyme(s) :
N-Methyl-N-(2-propynyl)benzylamine hydrochloride, N-Methyl-N-propargylbenzylamine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2N(CH3)CH2C≡CH·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.69
Numéro Beilstein :
3699487
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Pf
160-163 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].CN(CC#C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H13N.ClH/c1-3-9-12(2)10-11-7-5-4-6-8-11;/h1,4-8H,9-10H2,2H3;1H
Clé InChI
BCXCABRDBBWWGY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Selective MAO-B inhibitor.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves