CLS8509
Corning® 384 2D Barcoded Storage Tubes
black polypropylene, round bottom, with generic barcode, non-sterile, lid: no, pack of 384
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
black polypropylene
black wells
round bottom
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
pack of 384
case of 7680
Fabricant/nom de marque
Corning 8509
Paramètres
-80-110 °C temp. range
Longueur
14 mm
Capacité
120 μL
Taille
384 wells
H du tube
16.9 mm , with cap
Volume de travail
100 μL
Couleur
black
Catégories apparentées
Description générale
Features include:
- IDENTIFICATION - Synchronized 2D and linear bar code - unlike any other in the market
- INFORMATION - 14 x 14 dot 2D bar code
- BAR CODE STABILITY - Laser-etched, not an attached label
- COMPOUND COMPATIBILITY - Polypropylene construction throughout