Documents
CLS4518
Corning® High Content Imaging Microplate
black cyclic olefin copolymer (COC), flat bottom, sterile, film bottom, lid, pack of 20
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
black cyclic olefin copolymer (COC)
clear bottom
flat bottom
flat bottom wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
film bottom
low base
Conditionnement
pack of 20 plates
pack of 20
Fabricant/nom de marque
Corning 4518
Taille
384 well
Superficie
0.03 cm2 , cell growth area
Volume des puits
80 μL
Volume de travail par puits
45 μL
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Les clients ont également consulté
Articles
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.