CLS430195
Corning® Roller Bottles, Tissue Culture Treated
clear polystyrene, sterile, bottle surface area 490 cm2, cap (plug seal), case of 40
Synonyme(s) :
Corning roller bottles, roller bottles
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cap (plug seal)
clear polystyrene
high-density polyethylene cap
narrow-mouth bottle
polystyrene bottle
round bottle
Stérilité
sterile; γ-irradiated
sterile
Caractéristiques
cap
disposable
graduations: no
Conditionnement
case of 40
Fabricant/nom de marque
Corning 430195
Diam. du flacon
~111 mm
Diam. du col du flacon
48 mm
Superficie du flacon
490 cm2
Volume de travail du flacon
100-150 mL
Capacité
150 mL