CLS356535
Corning® Falcon® Serological Pipettes
capacity 25 mL, individually wrapped, space saver, clear plastic, sterile
Synonyme(s) :
pipet
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
individually wrapped space saver, clear plastic
subdivision
Fabricant/nom de marque
Corning 356535
Capacité
25 mL
Catégories apparentées
Application
Informations légales