CLS354523
Corning® BioCoat™ Collagen IV Cell Culture Flask
capacity 75 cm2, rectangular flask, canted neck, cap, with Plug Seal Cap
Synonyme(s) :
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
rectangular flask
Caractéristiques
cap with Plug Seal Cap
canted neck
Conditionnement
pkg of 10 ea (2 packs of 10)
Fabricant/nom de marque
Corning 354523
Capacité
75 cm2
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable