CLS354150
Corning® BioCoat™ (Matrigel®) Angiogenesis System: Microplate
well size 96 wells, clear black wells
Synonyme(s) :
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear black wells
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
Fabricant/nom de marque
Corning 354150
Taille des puits
96 wells
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable