CLS351178
Corning® Falcon® Multiwell Cell Culture Plate
size 48 well, sterile
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
flat clear polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Fabricant/nom de marque
Corning 351178
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Taille
48 well
Catégories apparentées
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.