CLLS1006
SW48 Cells BAX -/-
Human female colon, colorectal adenocarcinoma
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
Produits recommandés
Description générale
SW48 Cells BAX -/- are colorectal adenocarcinoma, epithelial cells, from a human caucasian female (aged 82 years), with a ZFN knock out modification.
This product corresponds to ATCC Cat. No. CCL-231
Application
Media Renewal changes one to two times per week
Rapidly thaw vial by gentle agitation in 37°C water bath (~2 minutes), keeping vial cap out of the water. Decontaminate with 70% ethanol, add 9 mL culture media and centrifuge 125 x g (5-7 minutes). Resuspend in complete culture media and incubate at 37°C in a 5% CO2 atmosphere.
Subculture Ratio: approx. 1:2 to 1:6
The base medium for this cell line is DMEM, Cat. No. D5671. To make the complete growth medium, add the following components to the base medium: fetal bovine serum, Cat. No. F4135, to a final concentration (v/v) of 10%, Sodium pyruvate, Cat. No. S8636, at a final concentration of 1 mM, and L-glutamine, Cat. No. G7513, at a final concentration of 2mM.
The cell freezing medium is DMSO 1X (Cat. No. C6164)
Caractéristiques et avantages
These SW48 cells are adherent, with a doubling time of approx. 35 hours.
Zinc finger nuclease (ZFN) knock out on chromosome 19q13.3-13.4
Qualité
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, PCR assay for cell line species confirmation.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable