245 BLCL human cell line
IHW Number: SLE, 94031681
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 94031681-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94031681-1VL
Ethnicité
Caucasian
Sexe
male
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Profil sérologique
HLA C: 2 7
HLA B: 51 8
HLA DR: 3 6
HLA DQ: 1 2
Milieu de culture
Procédure de repiquage