A2780ADR Cell Line human
93112520, human ovary, Epithelial
Synonyme(s) :
A2780-ADR Cells
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
A2780ADR Cell Line human, 93112520
Source biologique
human ovary
Description
Human Caucasian ovarian carcinoma
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 10,11
D13S317: 13
D16S539: 11,14
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 6
TPOX: 8,9
vWA: 15,16
Milieu de culture
Procédure de repiquage