537-B1-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 93102701, Reactivity: Anti-Lymphocytes/endothelium, sheep
About This Item
Source biologique
Mouse x Mouse Hybridoma
Conditionnement
tube of 5 μg 93102701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93102701-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Myélome
Sp2/O
Réactivité
Anti-Lymphocytes/endothelium, sheep
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Immunogène
Milieu de culture
Procédure de repiquage