293 N3S
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human kidney
Conditionnement
tube of 5 μg 92052131-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92052131-1VL
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Not specified
Produits
Adenovirus 5 early region (E1) antigens
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
CSF1PO: 11
D13S317: 12,14
D16S539: 9
D5S818: 9
D7S820: 11,12
THO1: 7,9.3
TPOX: 11
vWA: 16,19
Milieu de culture
Procédure de repiquage