RAJI TK-
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human lymph
Conditionnement
tube of 5 μg 91112125-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91112125-1VL
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13,15
D16S539: 8,11
D5S818: 10,13
D7S820: 10
THO1: 6,7
TPOX: 8,13
vWA: 16,19
Milieu de culture
Procédure de repiquage