C0090
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Description
gel volume in water M
Conditionnement
tube of 5 μg 91081922-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91081922-1VL
Numéro de panel HRC
1
Âge à la phlébotomie
61
Ethnicité
UK Caucasian
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage