SWEIG007 human cell line
88052037, IHW Number: 9037
Synonyme(s) :
SWEIG-H
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Ethnicité
North American Caucasian
Sexe
male
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Cw: 2022
B: 4002
HLA DRB1: 11011
HLA DRB3: 202
HLA DQA1: 501
HLA DQB1: 301
HLA DPB1: 402
Profil sérologique
HLA A ief: 29.2
HLA C: 2
HLA B: 61
HLA B ief: 61
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 5
HLA DR: 11
HLA Dw2: 25
HLA DR52: 52
HLA DQ: 7
HLA DP: 4
Milieu de culture
Procédure de repiquage