Ehrlich-Lettre Ascites strain E cell line
87032503, mouse unknown/unspecified, Epithelial
About This Item
Produits recommandés
product name
Ehrlich-Lettre Ascites strain E cell line, from mouse unknown/unspecified, 87032503
Source biologique
mouse unknown/unspecified
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 40
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage