SK.N.SH Cell Line human
86012802, human nerve (bone marrow metastasis; Caucasian neuroblastoma), Epithelial
Synonyme(s) :
NSH Cells, SK-NSH Cells, SKNSH Cells
About This Item
Produits recommandés
product name
SK.N.SH Cell Line human, 86012802, from human nerve(bone marrow metastasis; Caucasian neuroblastoma)
Source biologique
human nerve (bone marrow metastasis; Caucasian neuroblastoma)
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 46, modal no. 47
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
metastasis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Catégories apparentées
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 8,13
D5S818: 12
D7S820: 7,10
THO1: 7,10
TPOX: 8,11
vWA: 14,18
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Articles
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.