AB1 cell line from mouse lung
10092305, mouse lung. Fibroblast-like, but demonstrates typical epithelial cobblestone morphology
About This Item
Produits recommandés
product name
AB1 cell line from mouse lung, 10092305
Source biologique
mouse lung
Description
Mouse malignant mesothelioma
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Fibroblast-like but shows a typical epithelial "cobblestone"
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage