C9913
Cholestérol
SyntheChol® synthetic, ≥98%
Synonyme(s) :
3β-hydroxy-5-cholestène, 5-Cholestén-3β-ol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
≥98%
Point d'ébullition
360 °C (lit.)
Pf
147-149 °C (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Informations légales
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable