Principaux documents
C9646
Sigma-Aldrich
5-Cholestene
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H46
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.65
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12000000
Essai
≥98%