C9294
2-Chloro-L-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H10ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.63
Beilstein:
2723444
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1ccccc1Cl)C(O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique