C8734
Z-Leu-Glu(OMe)-Thr-Asp(OMe)-fluoromethyl ketone
solid
Synonyme(s) :
Z-LETD-FMK
About This Item
Pureté
≥90% (TLC)
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC(=O)CC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CC(=O)OC)C(=O)CF
InChI
1S/C30H43FN4O11/c1-17(2)13-22(34-30(43)46-16-19-9-7-6-8-10-19)28(41)32-20(11-12-24(38)44-4)27(40)35-26(18(3)36)29(42)33-21(23(37)15-31)14-25(39)45-5/h6-10,17-18,20-22,26,36H,11-16H2,1-5H3,(H,32,41)(H,33,42)(H,34,43)(H,35,40)/t18-,20+,21+,22+,26+/m1/s1
Clé InChI
ARECPHKVCIQJRJ-XGRWUTGMSA-N
Amino Acid Sequence
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable