Key Documents
C7866
Sigma-Aldrich
CGP-53353
solid
Synonyme(s) :
5,6-Bis[(4-fluorophenyl)amino]-2H-isoindole-1,3-dione, DAPH 2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H13F2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
orange
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(Nc2cc3C(=O)NC(=O)c3cc2Nc4ccc(F)cc4)cc1
InChI
1S/C20H13F2N3O2/c21-11-1-5-13(6-2-11)23-17-9-15-16(20(27)25-19(15)26)10-18(17)24-14-7-3-12(22)4-8-14/h1-10,23-24H,(H,25,26,27)
Clé InChI
RONQPWQYDRPRGG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956)
Actions biochimiques/physiologiques
Selective PKCβII inhibitor. IC50 - 410 nM for PKCβII vs 3.8 μM for PKCβI. Inhibits nPKCs and aPKCs only above 22 μM and other kinases such as protein kinase A, casein kinase I and II, c-src kinase, c-lyn kinase, c-fgr kinase, and v-abl kinase at an IC50 of greater than 50 μM.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable