C6773
3-Hydroxypropionitrile
≥99%
Synonyme(s) :
2-Cyanoethanol, Ethylene cyanohydrin, Hydracrylonitrile
About This Item
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
922 °F
Limite d'explosivité
12.1 %
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
pb
228 °C (lit.)
Pf
−46 °C (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2
Clé InChI
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter