C6613
Anti-Cdc7 Kinase antibody, Mouse monoclonal
clone DCS-341, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DCS-341, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.4 μg/mL using total cell extract of A431 cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDC7(8317)
Description générale
Immunogène
Application
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry.
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable