C5736
Monoclonal Anti-μ-Calpain (Calpain I, subunit p80) antibody produced in mouse
clone 15C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anti-CANP, Anti-CANP1, Anti-CANPL1, Anti-SPG76, Anti-muCANP, Anti-muCL
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15C10, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
bovine, mouse, rat, human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μL (native and denaturing conditions)
indirect ELISA: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:1,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CAPN1(823) , CAPNS1(826)
mouse ... Capn1(12333) , Capns1(12336)
rat ... Capn1(29153) , Capns1(29156)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- western blotting
- co-immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunofluorescence staining
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable