Merck
Passer à
C5151
3-Carbamoyl-PROXYL
Synonyme(s) :
3-Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidineoxy, 3-Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yloxy, free radical
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Vérifier la disponibilité des articles du panier
244.00 CHF
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H17N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
EC Number:
224-533-5
MDL number:
Form:
powder
244.00 CHF
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
powder
Quality Segment
mp
173-175 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(C(N)=O)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H17N2O2/c1-8(2)5-6(7(10)12)9(3,4)11(8)13/h6H,5H2,1-4H3,(H2,10,12)
InChI key
XNNPAWRINYCIHL-UHFFFAOYSA-N
Application
A spin label useful for non-invasive detection of free radicals in vivo by electron spin resonance imaging.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
253324253375270180
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
-
form
-
form
-
mp
173-175 °C (lit.)
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
111-113 °C (lit.)
mp
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c