Key Documents
C5002
Sigma-Aldrich
Z-Pro-Leu-Gly amide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H30N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2)C(=O)NCC(N)=O