Key Documents
C4759
Sigma-Aldrich
5(6)-Carboxytetramethylrhodamine N-hydroxysuccinimide ester
≥90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H25N3O7
Poids moléculaire :
527.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Pureté
≥90%
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CN(C)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)N(C)C)c1
InChI
1S/C29H25N3O7/c1-30(2)17-6-9-21-23(14-17)37-24-15-18(31(3)4)7-10-22(24)29(21)20-8-5-16(13-19(20)28(36)38-29)27(35)39-32-25(33)11-12-26(32)34/h5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3
Clé InChI
CXYYHBMOVJJZTD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable