C4547
Cys-Gly-Tyr-Gly-Pro-Lys-Lys-Lys-Arg-Lys-Val-Gly-Gly
≥90% (HPLC)
About This Item
Pureté
≥90% (HPLC)
Composition
Peptide content, ~65%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C1CCCN1C(=O)CNC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)CNC(=O)C(N)CS)C(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable