C-39615
Osteoblast Growth Medium
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Synonyme(s) :
Recommended with C-27010
About This Item
Produits recommandés
Forme
aqueous solution
Conditionnement
pkg of 1 vial
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-27010
Application
Composants
Qualité
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Procédure de repiquage
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Primary human osteoblasts and media for the optimal growth and mineralization of human osteoblast cultures. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.