C301000
DMT-dC(bz)-CPG
pore size 500 Å, 30-40μmol/g
About This Item
Produits recommandés
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Pureté
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Dimension de pores
500 Å
Capacité
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable