C2854
Caspase 2 human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, >1000 units/mg protein
Synonyme(s) :
Ich-1, Nedd2
About This Item
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous solution
Activité spécifique
>1000 units/mg protein
Poids mol.
inactive proenzyme 56 kDa (active form consists of 17 kDa and 10 kDa subunits)
≥30 kDa
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CASP2(835)
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable