Principaux documents
C2651
Sigma-Aldrich
Cyclo(His-Phe)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H16N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1N[C@@H](Cc2cnc[nH]2)C(=O)N[C@H]1Cc3ccccc3