C2353
Colonnes de chromatographie, utilisation générale
volume 13 mL, Overall H 7 in.
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Technique(s)
LPLC: suitable
H totale
7 in.
Volume
13 mL
Description générale
- Moulé avec précision à partir de plastique de première qualité, chimiquement inerte pour solvants organiques
- Comprend un réservoir et des bouchons aux extrémités.
- Support de matrice filtrante en polyéthylène, porosité moyenne
Application
Pour usage général en chromatographie pour l′extraction de composés, avec des applications spéciales pour les études de protéines ou d′isoenzymes, fractionnement de l′hémoglobine et dessalage.