C2306
Anti-Rabbit IgG (whole molecule), F(ab′)2 fragment–Cy3 antibody produced in sheep
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Rabbit IgG Cy3, Cy3 Anti-Rabbit IgG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
sheep
Conjugué
CY3 conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rabbit
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable