C2230
Coelenterazine, native
solid
Synonyme(s) :
3,2-Dihydro-2-(p-hydroxybenzyl)-6-(p-hydroxyphenyl)-8-benzylimidazolo[1,2-a]pyrazin-3-one, CLZN
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95% (TLC)
Forme
solid
Solubilité
methanol and ethanol: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(CC2=NC3=C(Cc4ccccc4)NC(=CN3C2=O)c5ccc(O)cc5)cc1
InChI
1S/C26H21N3O3/c30-20-10-6-18(7-11-20)15-23-26(32)29-16-24(19-8-12-21(31)13-9-19)27-22(25(29)28-23)14-17-4-2-1-3-5-17/h1-13,16,27,30-31H,14-15H2
Clé InChI
YHIPILPTUVMWQT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- For Aequorin assays
- For measuring the intracellular calcium concentration in response to ionomycin or PMA using aequorin in COS-7 cells
- In Bioluminescence imaging for analysing the presence of virus-dependent luciferase activity
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable