C2149
Cytochalasin E from Aspergillus clavatus
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@H]1C\C=C\[C@H]2[C@@H]3O[C@]3(C)[C@@H](C)[C@H]4[C@H](Cc5ccccc5)NC(=O)[C@@]24OC(=O)O\C=C\[C@@](C)(O)C1=O
InChI
1S/C28H33NO7/c1-16-9-8-12-19-23-27(4,35-23)17(2)21-20(15-18-10-6-5-7-11-18)29-24(31)28(19,21)36-25(32)34-14-13-26(3,33)22(16)30/h5-8,10-14,16-17,19-21,23,33H,9,15H2,1-4H3,(H,29,31)/b12-8+,14-13+/t16-,17-,19-,20-,21-,23-,26+,27+,28+/m0/s1
Clé InChI
LAJXCUNOQSHRJO-ZYGJITOWSA-N
Application
- a toxin to study its effects on avocado plants
- a component of the incubating medium in feline junctional adhesion molecule 1 (fJAM-1) expression assay
- an inhibitor of actin polymerization to study its effects on mitochondria uptake by mice endothelial cells
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges