Merck
Passer à
C1934
Magenta 2-way cap
natural
Synonyme(s) :
test tube cap, test tube caps
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 ea
Vérifier la disponibilité des articles du panier
82.80 CHF
500 ea
Vérifier la disponibilité des articles du panier
294.00 CHF
A propos de cet article
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Color:
natural
82.80 CHF
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
color
natural
compatibility
for use with 25 mm culture tubes
General description
  • Magenta 2-way cap is made of polypropylene.
  • 25 mm diameter x 31 mm height.
  • Works in conjunction with 25 mm Test Tubes.
  • Drip Ring minimizes contamination by preventing condensation between the test tube and cap wall.
  • Cap groove accommodates filter to eliminate contamination by purifying incoming air.
  • Flexible ribs.
  • Visually transparent.
  • Autoclavable and reusable.
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
CLS9999913CLS9999915CLS9944720
color
natural
color
-
color
-
color
clear
compatibility
for use with 25 mm culture tubes
compatibility
-
compatibility
-
compatibility