C1877
Z-Ile-Leu
Synonyme(s) :
N-CBZ-Ile-Ieu
About This Item
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCC(C)C(NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)NC(CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C20H30N2O5/c1-5-14(4)17(18(23)21-16(19(24)25)11-13(2)3)22-20(26)27-12-15-9-7-6-8-10-15/h6-10,13-14,16-17H,5,11-12H2,1-4H3,(H,21,23)(H,22,26)(H,24,25)
Clé InChI
BSRAGXJNZJMFMY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable